Anti-GALP Rabbit Polyclonal Antibody Rhodamine
Fournisseur: US Biological
A1232-21B6
USBIA1232-21B6EA 985 EUR InStock
USBIA1232-21B6
Anti-GALP Rabbit Polyclonal Antibody Rhodamine
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALP (galanin-like peptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité