Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rat Serum Albumin Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: US Biological
A1274-92G2
USBIA1274-92G2EA 487 EUR InStock
USBIA1274-92G2
Anti-Rat Serum Albumin Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:15000; Immunochemistry: 1:100-1:500;

Type: Primary
Antigen: Rat Serum Albumin (Rat Serum Albumin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Guinea pig, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité