Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1275-04H
USBIA1275-04HEA 540 EUR InStock
USBIA1275-04H
Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000-1:5000; ELISA: 1:20000-1:100000; Western Blot: 1:2000-1:10000
Type: Primary
Antigen: BSA (Bovine Serum Albumin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité