Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F10]
Fournisseur: US Biological
A1275-06C
USBIA1275-06CEA 801 EUR InStock
USBIA1275-06C
Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F10]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: BSA (Bovine Serum Albumin)
Clonality: monoclonal
Clone: 6F10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité