Anti-Albuterol Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1328-10A
USBIA1328-10AEA 763 EUR InStock
USBIA1328-10A
Anti-Albuterol Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Albuterol
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité