Anti-ADH Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1330-07B
USBIA1330-07BEA 601 EUR InStock
USBIA1330-07B
Anti-ADH Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: ADH (alcohol dehydrogenase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG USBIA1330-07B
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité