Anti-ADH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1330-17A
USBIA1330-17AEA 809 EUR InStock
USBIA1330-17A
Anti-ADH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADH (alcohol dehydrogenase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité