Anti-ANGPTL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H146]
Fournisseur: US Biological
A2293-48E
USBIA2293-48EEA 802 EUR InStock
USBIA2293-48E
Anti-ANGPTL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H146]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: ANGPTL3 (angiopoietin-like 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 7H146
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité