Anti-AGT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C10]
Fournisseur: US Biological
A2294-48Z
USBIA2294-48ZEA 624 EUR InStock
USBIA2294-48Z
Anti-AGT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C10]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: AGT (angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8))
Clonality: monoclonal
Clone: 3C10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité