Anti-ACE Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
A2295-01B2
USBIA2295-01B2EA 910 EUR InStock
USBIA2295-01B2
Anti-ACE Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2?g/ml; Immunochemistry: 2-15 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ACE (angiotensin I converting enzyme)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité