Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Antitrypsin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
A2298-27G-100
USBIA2298-27G-100EA 838 EUR InStock
USBIA2298-27G-100
Anti-Antitrypsin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Antitrypsin [A1A, A1AT , AAT, Alpha 1 antiproteinase, Alpha 1 protease inhibitor, alpha-1-AT, alpha1 PI, alpha1 proteinase inhibitor, Clade A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité