Anti-APEX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A2298-74K
USBIA2298-74KEA 647 EUR InStock
USBIA2298-74K
Anti-APEX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:300-1:1000; Immunochemistry: 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: APEX1 (APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité