Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Aprotinin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9A508]

Fournisseur: US Biological
A2300-01-100
USBIA2300-01-100EA 1150 EUR InStock
USBIA2300-01-100
Anti-Aprotinin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9A508]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:33000.1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Aprotinin
Clonality: monoclonal
Clone: 9A508
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité