Anti-Arginine, symmetric, dimethyl Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A3550-07B
USBIA3550-07BEA 910 EUR InStock
USBIA3550-07B
Anti-Arginine, symmetric, dimethyl Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: Arginine, symmetric, dimethyl
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité