Anti-Arrestin 1,2 beta Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10E5]
Fournisseur: US Biological
A3577-01H
USBIA3577-01HEA 608 EUR InStock
USBIA3577-01H
Anti-Arrestin 1,2 beta Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10E5]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:200
Type: Primary
Antigen: Arrestin 1,2 beta
Clonality: monoclonal
Clone: 1000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité