Anti-ART1, ID GPI-linked NAD Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
A3577-90A-APC
USBIA3577-90A-APCEA 884 EUR InStock
USBIA3577-90A-APC
Anti-ART1, ID GPI-linked NAD Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: ART1, ID GPI-linked NAD
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité