Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP1A3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8J327]

Fournisseur: US Biological
A4000-65C
USBIA4000-65CEA 716 EUR InStock
USBIA4000-65C
Anti-ATP1A3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8J327]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence Immunochemistry: 5 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml; Blocking/Neutralization: 1:10

Type: Primary
Antigen: ATP1A3 (ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: 8J327
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité