Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-B Cell Subset Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K110]

Fournisseur: US Biological
B0001-65C
USBIB0001-65CEA 446 EUR InStock
USBIB0001-65C
Anti-B Cell Subset Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K110]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B Cell Subset
Clonality: monoclonal
Clone: 5K110
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité