Anti-BCL2L2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 12K13]
Fournisseur: US Biological
B0003-61B
USBIB0003-61BEA 801 EUR InStock
USBIB0003-61B
Anti-BCL2L2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 12K13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL2L2 (BCL2-like 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 12K13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité