Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Fournisseur: US Biological
B0807-03Y1
USBIB0807-03Y1EA 497 EUR InStock
USBIB0807-03Y1
Anti-BCL2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4?g/ml; Immunoprecipitation: 4-8?g/ml; Immunochemistry: 10-20 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: BCL2 (B-cell CLL/lymphoma 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité