Anti-Bendazac Sheep polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: US Biological
B1037-40
USBIB1037-40EA 396 EUR InStock
USBIB1037-40
Anti-Bendazac Sheep polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Bendazac
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité