Anti-BHMT Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 7G21]
Fournisseur: US Biological
B1082-12B-100
USBIB1082-12B-100EA 608 EUR InStock
USBIB1082-12B-100
Anti-BHMT Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 7G21]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: BHMT (betaine--homocysteine S-methyltransferase)
Clonality: monoclonal
Clone: 7G21
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité