Anti-Bilirubin Oxidase Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
B1140-06
USBIB1140-06EA 910 EUR InStock
USBIB1140-06
Anti-Bilirubin Oxidase Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000 -1:10000; Western Blot: 1:500-1:5000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: Bilirubin Oxidase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité