Anti-BIN 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K112]
Fournisseur: US Biological
B1200-01H
USBIB1200-01HEA 540 EUR InStock
USBIB1200-01H
Anti-BIN 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K112]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.25 ?g/ml; Immunochemistry: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BIN 1
Clonality: monoclonal
Clone: 10K112
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité