Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Fournisseur: US Biological
B1750-01P
USBIB1750-01PEA 296 EUR InStock
USBIB1750-01P
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:20-1:2000
Type: Primary
Antigen: Biotin (biotin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Rhodamine)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité