Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
B1750-28A
USBIB1750-28AEA 526 EUR InStock
USBIB1750-28A
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Biotin (biotin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité