Anti-Blood Group H Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: A70-A/A9]
Fournisseur: US Biological
B2125-22B
USBIB2125-22BEA 541 EUR InStock
USBIB2125-22B
Anti-Blood Group H Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: A70-A/A9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Blood Group H Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: A70-A/A9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité