Anti-Bone Morphogenic Protein Receptor 1A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
B2553-60B-APC
USBIB2553-60B-APCEA 884 EUR InStock
USBIB2553-60B-APC
Anti-Bone Morphogenic Protein Receptor 1A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Bone Morphogenic Protein Receptor 1A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 µl 200 µl USBIB2553-60B-APC
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité