Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMPR1A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: US Biological
B2553-62D-APC
USBIB2553-62D-APCEA 884 EUR InStock
USBIB2553-62D-APC
Anti-BMPR1A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:500; FLISA: 1:1000; Flow Cytometry: 1:10-1:50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: BMPR1A (bone morphogenetic protein receptor, type IA)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité