Anti-BR Serine/Threonine Protein Kinase 1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: US Biological
B2673-75C
USBIB2673-75CEA 522 EUR InStock
USBIB2673-75C
Anti-BR Serine/Threonine Protein Kinase 1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BR Serine/Threonine Protein Kinase 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité