Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
B2680-01J-BIOT
USBIB2680-01J-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIB2680-01J-BIOT
Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BRAF (v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité