Anti-CA19-9 Cancer Antigen Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C93]
Fournisseur: US Biological
C0075-03E
USBIC0075-03EEA 1050 EUR InStock
USBIC0075-03E
Anti-CA19-9 Cancer Antigen Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C93]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA19-9 Cancer Antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: 11C93
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité