Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2Q2268]
Fournisseur: US Biological
C0115-01C-100
USBIC0115-01C-100EA 601 EUR InStock
USBIC0115-01C-100
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2Q2268]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Calcitonin Gene Related Peptide
Clonality: Monoclonal
Clone: 2Q2268
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Guinea pig, Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité