Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: US Biological
C0115-02J
USBIC0115-02JEA 540 EUR InStock
USBIC0115-02J
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: Calcitonin Gene Related Peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité