Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C0115-02Y
USBIC0115-02YEA 473 EUR InStock
USBIC0115-02Y
Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Calcitonin Gene-Related Peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité