Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CAMK1D Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: US Biological
C1035-22E1-PE
USBIC1035-22E1-PEEA 884 EUR InStock
USBIC1035-22E1-PE
Anti-CAMK1D Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CAMK1D (calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..