Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CF-145]

Fournisseur: US Biological
C1035-61F
USBIC1035-61FEA 681 EUR InStock
USBIC1035-61F
Anti-S100A8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CF-145]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50

Type: Primary
Antigen: S100A8 (S100 calcium binding protein A8)
Clonality: Monoclonal
Clone: CF-145
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité