Anti-CA1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: US Biological
C1105-09
USBIC1105-09EA 601 EUR InStock
USBIC1105-09
Anti-CA1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000
Type: Primary
Antigen: CA1 (carbonic anhydrase I)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité