Anti-CA2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: US Biological
C1105-12D
USBIC1105-12DEA 910 EUR InStock
USBIC1105-12D
Anti-CA2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:40000
Type: Primary
Antigen: CA2 (carbonic anhydrase II)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité