Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA9 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: D47G3]

Fournisseur: US Biological
C1105-80K
USBIC1105-80KEA 608 EUR InStock
USBIC1105-80K
Anti-CA9 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: D47G3]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:200; Immunochemistry: 1:100

Type: Primary
Antigen: CA9 (carbonic anhydrase IX)
Clonality: Monoclonal
Clone: D47G3
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité