Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B5]

Fournisseur: US Biological
C1204-08
USBIC1204-08EA 802 EUR InStock
USBIC1204-08
Anti-CPA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B5]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml

Type: Primary
Antigen: CPA2 (carboxypeptidase A2 (pancreatic))
Clonality: Monoclonal
Clone: 8B5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité