Anti-Catenin, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D207]
Fournisseur: US Biological
C2069-52E
USBIC2069-52EEA 675 EUR InStock
USBIC2069-52E
Anti-Catenin, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D207]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Catenin, beta
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D207
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité