Anti-Catenin, gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15F11]
Fournisseur: US Biological
C2069-57A
USBIC2069-57AEA 929 EUR InStock
USBIC2069-57A
Anti-Catenin, gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15F11]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:10; Immunofluorescence: 1:10
Type: Primary
Antigen: Catenin, gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: 15F11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité