Anti-Catenin, gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F290]
Fournisseur: US Biological
C2069-58
USBIC2069-58EA 811 EUR InStock
USBIC2069-58
Anti-Catenin, gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F290]
Anticorps
Recommended dilution: ; Immunofluorescence: 1:5
Type: Primary
Antigen: Catenin, gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F290
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité