Anti-Catenin, gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
C2069-61C-BIOT
USBIC2069-61C-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIC2069-61C-BIOT
Anti-Catenin, gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Catenin, gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité