Anti-CSNK1G2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
C2085-57A-BIOT
USBIC2085-57A-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIC2085-57A-BIOT
Anti-CSNK1G2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CSNK1G2 (casein kinase 1, gamma 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité