Anti-CSNK2B Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
C2085-72F
USBIC2085-72FEA 809 EUR InStock
USBIC2085-72F
Anti-CSNK2B Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: CSNK2B (casein kinase 2, beta polypeptide)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité