Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: US Biological
C2087-18
USBIC2087-18EA 736 EUR InStock
USBIC2087-18
Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50; Immunofluorescence: 1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CASP3 (caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité