Anti-Catestatin Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
C2096-86E6
USBIC2096-86E6EA 985 EUR InStock
USBIC2096-86E6
Anti-Catestatin Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Catestatin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité