Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNA1H Mouse monoclonal antibody [clone: 10F690]

Fournisseur: US Biological
C2097-86A
USBIC2097-86AEA 587 EUR InStock
USBIC2097-86A
Anti-CACNA1H Mouse monoclonal antibody [clone: 10F690]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1-10 ?g/ml; Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunochemistry: 0.1-1 ?g/ml;

Type: Primary
Antigen: CACNA1H (calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1H subunit)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F690
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité